Learn More
(S)-(+)-Ibuprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16491979
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491979 1 g 1 g
16440678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491979 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY78131A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress (S)-(+)-Ibuprofen ((S)-Ibuprofen), a S(+)-enantiomer of Ibuprofen, is a potent COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 2.1 μM and 1.6 μM, respectively. (S)-(+)-Ibuprofen has analgesic, anti-inflammatory, anticancer and antipyretic effects.
(S)-(+)-Ibuprofen ((S)-Ibuprofen), a S(+)-enantiomer of Ibuprofen, is a potent COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 2.1 μM and 1.6 μM, respectively. (S)-(+)-Ibuprofen has analgesic, anti-inflammatory, anticancer and antipyretic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Ibuprofen
Forma física Powder
CAS 51146-56-6
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (S)-Ibuprofen
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (484.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC([C@H](C1=CC=C(CC(C)C)C=C1)C)=O
Peso molecular (g/mol) 206.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.28
Porcentaje de pureza 99.79%