Learn More
(S)-(+)-Ibuprofeno-d3, TRC
Código de producto. 30396752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396752 25 mg
30390698 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI14001225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329643-44-8
Fórmula molecular C13H15D3O2
Peso molecular (g/mol) 209.3
Sinónimo (αS)-α-(Methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid, (+)-Ibuprofen-d3, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic Acid-d3, (S)-Ibuprofen-d3, S-(+)-p-Isobutylhydratropic Acid-d3
SMILES CC(C)CC1=CC=C([C@H](C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Ibuprofen-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1/i3D3
Porcentaje de pureza >95%