Learn More
(S)-(+)-Cloruro de Ácido de Ibuprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-Ibuprofen Acid Chloride |
| CAS | 115588-20-0 |
| Fórmula molecular | C13H17ClO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17ClO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]cloruro de propanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 224.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0968 |