Learn More
(S)-(+)-Ibuprofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10193091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193091 1 g Frasco de vidrio 1 g
10285271 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10193091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 333200010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
(S)-(+)-ibuprofeno, n.º de CAS 51146-56-6, es el enantiómero activo del fármaco antiinflamatorio no esteroidal, ibuprofeno.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio no esteroidal que se utiliza comúnmente en su forma racémica
  • El (S)-(+)-ibuprofeno es el enantiómero activo de este fármaco que confiere actividad antiinflamatoria
  • El (S)-(+)-ibuprofeno inhibe la síntesis de prostaglandinas y reduce así la inflamación y el dolor cuando se ingiere
Aplicaciones
  • Como enantiómero activo de ibuprofeno, el (S)-(+)-ibuprofeno se utiliza en investigaciones de laboratorio para estudios farmacocinéticos
  • El (S)-(+)-ibuprofeno se puede utilizar como inhibidor de la ciclooxigenasa 1 y 2 y como agonista de PPARALPHA y PPARgamma
  • El (S)-(+)-ibuprofeno puede utilizarse como material para estudiar el desarrollo de sistemas de administración de fármacos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51146-56-6
Fórmula molecular C13H18O2
Peso molecular (g/mol) 206.28
Número MDL MFCD00069289
Clave InChI HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Sinónimo s-+-ibuprofen, dexibuprofen, s +-ibuprofen, s-2-4-isobutylphenyl propanoic acid, s-ibuprofen, d-ibuproten, s-+-2-4-isobutylphenyl propionic acid, s-+-4-isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, +-s-p-isobutylhydratropic acid, seractil
PubChem CID 39912
ChEBI CHEBI:43415
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Ibuprofen
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 49.0°C to 53.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica + 57.00 (20.00°C c=2,EtOH)
Rotación específica + 57.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-Ibuprofen
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-Ibuprofen