Learn More
(S)-Ibrutinib, TRC
Código de producto. 30179214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179214 50 mg 50 miligramos
30179062 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI12497550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936563-97-2
Fórmula molecular C25H24N6O2
Peso molecular (g/mol) 440.5
Sinónimo 1-[(3S)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, (S)-1-(3-(4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3CCCN(C(C=C)=O)C3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Ibrutinib
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24N6O2/c1-2-21(32)30-14-6-7-18(15-30)31-25-22(24(26)27-16-28-25)23(29-31)17-10-12-20(13-11-17)33-19-8-4-3-5-9-19/h2-5,8-13,16,18H,1,6-7,14-15H2,(H2,26,27,28)/t18-/m0/s1