Learn More
Tiobenzoato de S-hidroximetil, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | S-Hydroxymethyl thiobenzoate |
| Punto de fusión | 45°C to 48°C |
| Olor | Unpleasant |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2574909 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.21 |
| Porcentaje de pureza | 98% |