Learn More
Tiobenzoato de S-hidroximetil, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11370084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370084 5 g 5 g
11380084 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00523.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23853-33-0
Fórmula molecular C8H8O2S
Peso molecular (g/mol) 168.21
Número MDL MFCD00014423
Clave InChI MNTZJQAAOYSCMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-hydroxymethyl benzenecarbothioate, s-hydroxymethyl benzothioate, s-hydroxymethyl thiobenzoate, hydroxymethylthio phenyl ketone, hydroxymethyl sulfanyl phenyl methanone, benzoyl-oxymethyl-thiamine, s-hydroxymethylthiobenzoate, hydroxymethylbenzoyl sulfide
PubChem CID 287157
Nombre IUPAC Benzenecarbotioato de S-(hidroximetil)
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)SCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Hydroxymethyl thiobenzoate
Punto de fusión 45°C to 48°C
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Beilstein 2574909
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.21
Porcentaje de pureza 98%