Learn More
(S)-(+)-γ-Hidroximetil-γ-butirolactona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11632769 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11632769 5 g Frasco de vidrio 5 g
10279793 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10643162 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11632769 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337640050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 32780-06-6 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32780-06-6
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00066224
Clave InChI NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-5-hydroxymethyl dihydrofuran-2 3h-one, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl-2 3h-furanone, s-+-dihydro-5-hydroxymethyl furanone, s-+-gamma-hydroxymethyl-gamma-butyrolactone, 5s-5-hydroxymethyl oxolan-2-one, s-5-hydroxymethyldihydrofuran-2-one, s-5-hydroxymethyl-dihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-5-hydroxymethyl-, 5s, s-4-hydroxymethyl butyrolactone, s-+-2',3'-dideoxyribonolactone
PubChem CID 2733813
Nombre IUPAC (5S)-5-(hidroximetil)oxolan-2-ona
SMILES C1CC(=O)OC1CO
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 110°C to 115°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4680 to 1.4720
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.23
Condición de rotación específica +33.5° (20°C 589nm,c=3,EtOH)
Rotación específica + 33.50
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-y-Hydroxymethyl-y-butyrolactone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.