Learn More
S-Hidroxi Topiramato, TRC
Código de producto. 30399900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30399900 1 mg
1 options
Código de producto. 30399900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9699501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Hydroxy Topiramate
CAS 198215-62-2
Fórmula molecular C12 H21 N O9 S
Cantidad 1 mg
Sinónimo β-D-Fructopyranose, 4,5-O-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-, 1-sulfamate (9CI, ACI), 4,5-O-[(1S)-2-Hydroxy-1-methylethylidene]-2,3-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-sulfamate (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO9S/c1-10(2)21-9-8-7(19-11(3,5-14)20-8)4-17-12(9,22-10)6-18-23(13,15)16/h7-9,14H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,15,16)/t7-,8-,9+,11+,12+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@@H]3O[C@@](C)(CO)O[C@@H]3CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
Nombre IUPAC [(3aS,5aR,7S,8aR,8bS)-7-(hidroximetil)-2,2,7-trimetil-5,5a,8a,8b-tetrahidrodi[1,3]dioxolo[4,5-a:3',5'-c]piran-3a-il]metilsulfamato
Peso molecular (g/mol) 355.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.0937