Learn More
(S)-Hidroxi Timolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Hydroxy Timolol |
| CAS | 1227468-61-2 |
| Fórmula molecular | C13H24N4O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[[(2S)-2-Hydroxy-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propyl]amino]-2-methyl-1-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24N4O4S/c1-13(2,9-18)14-7-10(19)8-21-12-11(15-22-16-12)17-3-5-20-6-4-17/h10,14,18-19H,3-9H2,1-2H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(CO)NC[C@@H](COC1=NSN=C1N2CCOCC2)O |
| Peso molecular (g/mol) | 332.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1518 |