Learn More
(S)-Hidroxi Des(ácido bórico) Bortezomib, TRC
Código de producto. 30396103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30396103 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30396103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9359055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1S)-2-[((1S)-1-Hydroxy-3-methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide
CAS 289472-81-7
Fórmula molecular C19 H24 N4 O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-hydroxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-2-[[(1S)-1-Hydroxy-3-methylbutyl]amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, (S,S)-Bortezomib hydroxyisopentyl amide analog (USP), Bortezomib Impurity 48
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15,17,24H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)/t15-,17-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-[[(1S)-1-hidroxi-3-metilbutil]amino]-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]pirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 356.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1848