Learn More
S-Hidropreno (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Hydroprene |
| CAS | 65733-18-8 |
| Fórmula molecular | C17 H30 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Hydroprene, (2E,4E)-3,7,11-Trimethyldodeca-2,4-dien-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H30O2/c1-6-19-17(18)13-16(5)12-8-11-15(4)10-7-9-14(2)3/h8,12-15H,6-7,9-11H2,1-5H3/b12-8+,16-13+/t15-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C(/C)\C=C\C[C@@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | (2E,4E,7S)-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 266.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.2246 |