Learn More
(S)-Homofenilalaninol-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Homophenylalaninol-d2 |
| Fórmula molecular | C10 D2 H13 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Amino-4-phenyl-1-butanol-d2, (S)-beta-Aminobenzenebutanol-d2, L-2-Amino-4-phenyl-1-butanol-d2, (betaS)-beta-Aminobenzenebutanol-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c11-10(8-12)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m0/s1/i8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)[C@@H](N)CCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-1,1-dideuterio-4-fenilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.244 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.128 |