Learn More
(S)-Homofenilalaninol-d2, TRC
Código de producto. 30396323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396323 1 g 1 g
30406730 50 mg 50 miligramos
30402142 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6005121G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Homophenylalaninol-d2
Fórmula molecular C10 D2 H13 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo (2S)-2-Amino-4-phenyl-1-butanol-d2, (S)-beta-Aminobenzenebutanol-d2, L-2-Amino-4-phenyl-1-butanol-d2, (betaS)-beta-Aminobenzenebutanol-d2
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c11-10(8-12)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m0/s1/i8D2
SMILES [2H]C([2H])(O)[C@@H](N)CCc1ccccc1
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-1,1-dideuterio-4-fenilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 167.244
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.128