Learn More
(S)-(-)-Higenamina Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30135301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135301 2.5 mg 2.50 miligramo
30004279 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3258102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105990-27-0
Fórmula molecular C16H18BrNO3
Peso molecular (g/mol) 352.22
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-hydrobromide-(1S)-6,7-isoquinolinediol, (S)-Hydrobromide, (-)-Higenamine Hydrobromide, (S)-(-)-Norcoclaurine Hydrobromide
Nombre IUPAC (1S)-1-[(4-hidroxifenil)metil]-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-diol; Hidrobromuro
SMILES Br.Oc1ccc(C[C@@H]2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Higenamine hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO3.BrH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H/t14-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.047
Porcentaje de pureza >95%