Learn More
(S)-Haloxyfop-metil, TRC
Código de producto. 30134565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134565 50 mg 50 miligramos
30132841 25 mg 25 miligramos
30004491 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10403550MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116661-27-9
Fórmula molecular C17 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 301.337
Sinónimo (S)-2-[4-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-propanoic Acid Methyl Ester;
Nombre IUPAC (4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-metil-3-oxo-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7,9-diol
SMILES CN1(=O)CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Haloxyfop-methyl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO4/c1-18(21)7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)22-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-,18?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.131