Learn More
(S)-Haloxyfop-metil, TRC
Código de producto. 30132841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30132841 25 mg 25 miligramos
30134565 50 mg 50 miligramos
30004491 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132841 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH10403525MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116661-27-9
Fórmula molecular C17 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 301.337
Sinónimo (S)-2-[4-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-propanoic Acid Methyl Ester;
Nombre IUPAC (4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-metil-3-oxo-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7,9-diol
SMILES CN1(=O)CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (S)-Haloxyfop-methyl
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO4/c1-18(21)7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)22-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-,18?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.131
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.