Learn More
(S)-Gossypol (acetic acid), MedChemExpress
Código de producto. 16462637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462637 50 mg 50 miligramos
16436548 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15464D
MedChemExpress (S)-Gossypol is the isomer of a natural product Gossypol. (S)-Gossypol binds to the BH3-binding groove of Bcl-xL and Bcl-2 proteins with high affinity.
(S)-Gossypol is the isomer of a natural product Gossypol. (S)-Gossypol binds to the BH3-binding groove of Bcl-xL and Bcl-2 proteins with high affinity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Gossypol (acetic acid)
Forma física Solid
CAS 1189561-66-7
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H34O10
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo (S)-(+)-Gossypol acetic acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (86.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2C(C=O)=C(O)C(O)=C(C(C)C)C2=CC(C)=[C@@]1[C@@]3=C(C)C=C4C(C(C)C)=C(O)C(O)=C(C=O)C4=C3O.CC(O)=O.[S]
Peso molecular (g/mol) 578.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.61
Porcentaje de pureza 99.01%