Learn More
(S)-GNE-140, MedChemExpress
Código de producto. 16493148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493148 10 mg 10 miligramos
16445887 5 mg 5 miligramos
16429706 50 mg 50 miligramos
16424446 100 mg 100 miligramos
16400699 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493148 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100742B
MedChemExpress (S)-GNE-140 is the less active enantiomer of GNE-140 which can inhibit Lactate dehydrogenase A (LDHA).
(S)-GNE-140 is the less active enantiomer of GNE-140 which can inhibit Lactate dehydrogenase A (LDHA).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-GNE-140
Forma física Solid
CAS 2003234-64-6
Color Gray
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23ClN2O3S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 14 mg/mL (28.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N[C@](C2=CSC=C2)(C3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)CC(O)=C1SC5=CC=CC=C5Cl
Peso molecular (g/mol) 499.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.04
Porcentaje de pureza 99.04%