Learn More
(S)-(+)-Nosilato de glicidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-Glycidyl Nosylate |
| CAS | 115314-14-2 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O6 S |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2 |
| Nombre IUPAC | 3-nitrobencenosulfonato de [(2S)-oxiran-2-il]metil |
| Peso molecular (g/mol) | 259.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0151 |