Learn More
(S)-(+)-Nosilato de glicidilo, 98%
Código de producto. 11975151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975151 50 g Frasco de vidrio 50 g
10501901 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10722194 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11975151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296420500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 115314-14-2 | C9H9NO6S | 259,23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115314-14-2
Fórmula molecular C9H9NO6S
Peso molecular (g/mol) 259.23
Número MDL MFCD00064582
Clave InChI AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-+-glycidyl nosylate, s-glycidyl nosylate, s-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulfonate, s-+-glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, ccris 6394, 2s-+-glycidyl-3-nitrobenzenesulfonate, oxiranylmethyl s-3-nitrobenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-yl methyl 3-nitrobenzenesulfonate
PubChem CID 146490
Nombre IUPAC 3-nitrobencenosulfonato de [(2S)-oxiran-2-il]metil
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)S(=O)(=O)OC[C@@H]1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Punto de fusión 61.0°C to 65.0°C
Color Marrón amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Condición de rotación específica + 21.50 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotación específica + 21.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-Glycidyl nosylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación