Learn More
(S)-(-)-glicidol, TRC
Código de producto. 30389700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389700 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30389700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6156901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Glycidol
CAS 60456-23-7
Fórmula molecular C3H6O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (2S)-2-Oxiranemethanol, (S)-Oxiranemethanol, (-)-2,3-Epoxy-1-propanol, (-)-D-Glycidol, (-)-Glycidol, (2S)-2-Oxiranylmethanol, (S)-(-)-Oxiranemethanol, (S)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol, S-Glycidyl Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
SMILES OC[C@H]1CO1
Nombre IUPAC [(2S)-oxiran-2-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 74.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0368