Learn More
(S)-(-)-Glicidol, ≥99 %, EE ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470229 1 g 1 g
15480229 5 g 5 g
15490229 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63502.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60456-23-7 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
(S)-(-)-Glycidol is employed in the synthesis of chiral (E)-allylic alcohol side-chains for introduction into prostacyclin and prostaglandin frameworks by cross-metathesis. Also used as a starting reagent to synthesize non-peptidic HIV protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(-)-glicidol se emplea en la síntesis de cadenas laterales de alcohol quiral (E)-alílico para su introducción en marcos de prostaciclina y prostaglandina por metátesis cruzada. También se utiliza como reactivo inicial para sintetizar inhibidores no peptídicos de la proteasa del VIH.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en congelador en (–20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60456-23-7
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.079
Número MDL MFCD00074874
Clave InChI CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s
PubChem CID 6973630
ChEBI CHEBI:38690
Nombre IUPAC [(2S)-oxiran-2-il]metanol
SMILES C1C(O1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Glycidol
Nombre de nota ee ≥99%
Color Amarillo
Densidad 1.116 g/mL
Punto de ebullición 66°C to 67°C (19 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 79783
Información de solubilidad Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza ≥99%, ee
Forma física Líquido