Learn More
S-Gboxin, MedChemExpress
Código de producto. 16490817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490817 50 mg 50 miligramos
16447227 5 mg 5 miligramos
16415376 100 mg 100 miligramos
16404518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111652
MedChemExpress S-Gboxin, a functional analogue of Gboxin, inhibits growth of mouse and human glioblastoma (GBM) with an IC50 of 470 nM. Antitumour activity.
S-Gboxin, a functional analogue of Gboxin, inhibits growth of mouse and human glioblastoma (GBM) with an IC50 of 470 nM. Antitumour activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Gboxin
CAS 2101317-21-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32F3IN2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 93.33 mg/mL (155.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 67°C)
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(CN2C(C=CC=C3)=C3[N+](C)=C2C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=O.[I-]
Peso molecular (g/mol) 600.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.45
Porcentaje de pureza 99.3%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death