Learn More
(S)-flurbiprofeno, TRC
Código de producto. 30397787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30397787 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30397787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5987355G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esflurbiprofen
CAS 51543-39-6
Fórmula molecular C15 H13 F O2
Cantidad 5 g
Sinónimo (αS)-2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic Acid, [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, 2-fluoro-α-methyl-, (S)-, (+)-(S)-Flurbiprofen, (+)-Flurbiprofen, (2S)-2-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-(2-Fluoro-4-biphenyl)propanoic acid, (S)-Flurbiprofen, (αS)-2-Fluoro-α-methyl[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid, Dexflurbiprofen, Esflurbiprofen, S-(+)-Flurbiprofen, d-Flurbiprofen
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m0/s1
SMILES C[C@H](C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 244.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.09