Learn More
Sal de (S)-flurbiprofeno (S)-(-)-alfa-metilbencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Flurbiprofen (S)-(-)-alpha-Methylbenzylamine Salt |
| CAS | 76319-57-8 |
| Fórmula molecular | C15H13FO2 C8H11N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2S)-2-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)propanoic Acid (S)-(-)-alpha-Methylbenzylamine Salt, (2S)-2-(2-Fluoro-4-biphenyl)propanoic Acid (S)-(-)-alpha-Methylbenzylamine Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13FO2.C8H11N/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11;1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-10H,1H3,(H,17,18);2-7H,9H2,1H3/t10-;7-/m00/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)c1ccccc1.C[C@H](C(=O)O)c2ccc(c(F)c2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico;(1S)-1-feniletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 365.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1791 |