Learn More
(S)-Cloruro de fluoxetina, TRC
Código de producto. 30012274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012274 1 mg 1 miligramo
30010114 5 mg 5 miligramos
30005507 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5970951MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114247-06-2
Fórmula molecular C17H19ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 345.79
Sinónimo Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), (γS)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride, (S)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (+)-(S)-Fluoxetine hydrochloride, (S)-Fluoxetine hydrochloride
SMILES Cl.CNCC[C@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Fluoxetine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1107
Porcentaje de pureza >95%