Learn More
(S)-Fluoxetina-D5 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 17918739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17918739 10 mg 10 miligramos
17918329 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17918739 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59709710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217680-98-2
Fórmula molecular C17H14D5ClF3NO
Peso molecular (g/mol) 350.82
Sinónimo (γS)-N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy](benzene-d5)propanamine Hydrochloride, (S)-N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine Hydrochloride, (+)-(S)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride, (+)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride;
SMILES [2H]C1=C([C@@H](OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CCNC)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Fluoxetine-d5 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1/i2D,3D,4D,5D,6D;