Learn More
S-(-)-Etomidato, TRC
Código de producto. 30373802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30373802 100 mg 100 miligramos
30369203 10 mg -
30386477 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE933305100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56649-47-9
Fórmula molecular C14H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo 1-[(1S)-1-Phenylethyl]-1H-Imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, (S)-1-(1-Phenylethyl)-,1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, S(-)-Etomidate, (S)-Etomidate, l-Etomidate
SMILES CCOC(=O)c1cncn1[C@@H](C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(-)-Etomidate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-15-10-16(13)11(2)12-7-5-4-6-8-12/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1212