Learn More
S-Etilisotiourea, hidrobromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Ethylisothiourea, Hydrobromide |
| CAS | 1071-37-0 |
| Fórmula molecular | C3 H8 N2 S . Br H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2S.BrH/c1-2-6-3(4)5;/h2H2,1H3,(H3,4,5);1H |
| SMILES | Br.CCSC(=N)N |
| Nombre IUPAC | carbamimidotioato de etilo; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 185.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.967 |