Learn More
S-Etilglutatión, TRC
Código de producto. 30381392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381392 10 mg
30376993 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91850010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24425-52-3
Fórmula molecular C12 H21 N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 335.38
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-3-etilsulfanil-1-oxopropano-2-il]amino]-5-ácido oxopentanoico
SMILES CCSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Ethylglutathione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N3O6S/c1-2-22-6-8(11(19)14-5-10(17)18)15-9(16)4-3-7(13)12(20)21/h7-8H,2-6,13H2,1H3,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t7-,8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1151