Learn More
Tiopropionato de S-etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Ethyl thiopropionate |
| Densidad | 0.958 |
| Punto de ebullición | 137°C to 138°C |
| Temperatura de inflamación | 27°C (80°F) |
| Olor | Stench |
| Índice de refracción | 1.459 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1740740 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.2 |
| Show More |