Learn More
Tioacetato de S-etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11423444
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11423444 5 g 5 g
11433444 25 g 25 g
11443444 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11423444 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10680.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 625-60-5 | C4H8OS | 104.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 625-60-5
Fórmula molecular C4H8OS
Peso molecular (g/mol) 104.167
Número MDL MFCD00015178
Clave InChI APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-ethyl thioacetate, ethanethioic acid, ethyl ester, ethanethioic acid, s-ethyl ester, ethyl thiolacetate, ethyl ethanethioate, ethanethioic acid s-ethyl ester, s-ethyl thiolacetate, acetic acid, thio-, ethyl ester, thioethyl compound, acetic acid, thio-, s-ethyl ester
PubChem CID 61171
Nombre IUPAC Etanotioato de S-etilo
SMILES CCSC(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material S-Ethyl thioacetate
Densidad 0.98
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.46
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1737643
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.18
Porcentaje de pureza ≥98%