Learn More
Ácido S-Éster Etílico, (3-Hidroxipropil)propilo-Carbamotioico, TRC
Código de producto. 30397049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397049 500 mg
30405317 50 mg
30407802 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH651100500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65109-70-8
Fórmula molecular C9 H19 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 205.32
Sinónimo Carbamothioic acid, (3-hydroxypropyl)propyl-, S-ethyl ester
Nombre IUPAC S-etil N-(3-hidroxipropil)-N-propilcarbamotioato
SMILES CCCN(CCCO)C(=O)SCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPTC-3-hydroxypropyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19NO2S/c1-3-6-10(7-5-8-11)9(12)13-4-2/h11H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.1136