Learn More
Clorhidrato de (S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2899-28-7 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N2 O2 . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | L-Tryptophan, ethyl ester hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, ethyl ester, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, H-Trp-OEt•HCl, L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O2.ClH/c1-2-17-13(16)11(14)7-9-8-15-12-6-4-3-5-10(9)12;/h3-6,8,11,15H,2,7,14H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato de etilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 268.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0979 |