Learn More
(S)-Etil 2,6-Diisocianatohexanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Ethyl 2,6-Diisocyanatohexanoate |
| CAS | 45172-15-4 |
| Fórmula molecular | C10H14N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Lysine diisocyanate ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O4/c1-2-16-10(15)9(12-8-14)5-3-4-6-11-7-13/h9H,2-6H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCCCN=C=O)N=C=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2,6-diisocianatohexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 226.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0954 |