Learn More
(S)-Equol, TRC
Código de producto. 30136840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136840 25 mg 25 miligramos
17958784 5 mg 5 miligramos
17918124 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE59300125MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-95-3
Fórmula molecular C15 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 242.27
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (3S)-, 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, 4',7-Isoflavandiol (6CI,7CI,8CI), (3S)-3,4-Dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol, (-)-(S)-Equol, (-)-Equol, (3S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol, (3S)-Equol, (S)-(-)-4',7-Isoflavandiol, (S)-(-)-Equol, (S)-3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-7-ol, (S)-Equol, 4',7-Dihydroxyisoflavan, AUS 131, Equol, Equol, (-)-, S-equol, SE 5OH
Nombre IUPAC (3S)-3-(4-hidroxifenilo)-3,4-dihidro-2H-cromen-7-ol
SMILES Oc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(O)ccc3C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Equol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943
Porcentaje de pureza >95%