Learn More
(-)-(S)-Equol, MedChemExpress
Código de producto. 16493088
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493088 10 mg 10 miligramos
16479646 50 mg 50 miligramos
16462616 25 mg 25 miligramos
16445827 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493088 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100583
MedChemExpress (-)-(S)-Equol is a high affinity ligand for estrogen receptor β with a Ki of 0.73 nM.
(-)-(S)-Equol is a high affinity ligand for estrogen receptor β with a Ki of 0.73 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-(S)-Equol
CAS 531-95-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (412.76 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC1=CC=C2C[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.27
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease