Learn More
(S)-epiclorhidrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Epichlorohydrin |
| CAS | 67843-74-7 |
| Fórmula molecular | C3 H5 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Oxirane, 2-(chloromethyl)-, (2S)-, Oxirane, (chloromethyl)-, (2S)- (9CI), Oxirane, (chloromethyl)-, (S)-, (2S)-2-(Chloromethyl)oxirane, (+)-2-(Chloromethyl)oxirane, (+)-Epichlorohydrin, (2S)-2-(Chloromethyl)oxirane, (S)-(+)-Epichlorohydrin, (S)-(Chloromethyl)oxirane, (S)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, (S)-2-Chloromethyloxirane, (S)-Epichlorhydrin, (S)-Epichlorohydrin, 2(S)-Epichlorohydrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1 |
| SMILES | ClC[C@@H]1CO1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(clorometil)oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 92.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0029 |