Learn More
(S)-(+)-Epiclorohidrina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383446 25 g 25 g
11363446 1 g 1 g
11373446 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11383446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14298.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67843-74-7 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
(S)-(+)-Epichlorohydrin is utilized for the synthesis of macquarimicins and hydroxyisoxazolidines and (+)-cis-sylvaticin, which is a potential antitumor agent. It is used to synthesize inhibitors of fatty acid oxidation as potential metabolic modulators. It acts as a solvent for natural and synthetic resins, gums, cellulose esters and ethers, paints, varnishes, nail enamels, lacquers and cement for celluloid. It is also used as a stabilizer and also useful as a bifunctional alkylating agent with the potential to form DNA cross-links.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(+)-epiclorohidrina se utiliza para la síntesis de macquarimicinas e hidroxiisoxazolidinas y (+)-cis-silvaticina, que es un agente antitumoral potencial. Se usa para sintetizar inhibidores de la oxidación de ácidos grasos como moduladores metabólicos potenciales. Actúa como disolvente para resinas naturales y sintéticas, gomas, ésteres y éteres de celulosa, pinturas, barnices, esmaltes de uñas, lacas y cemento para celuloide. También se utiliza como estabilizador y es útil como agente alquilante bifuncional con el potencial de formar enlaces cruzados de ADN.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. No miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases, amoniaco, aminas, sodio y óxidos de sodio, zinc, magnesio, aluminio y sus aleaciones y haluros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67843-74-7
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.52
Número MDL MFCD00077760
Clave InChI BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo s-+-epichlorohydrin, s-epichlorohydrin, 2s-2-chloromethyl oxirane, s-chloromethyl oxirane, s-3-chloropropylene oxide, s-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin, +, unii-scr89b4r6o, ccris 6388
PubChem CID 149428
ChEBI CHEBI:37145
Nombre IUPAC (2S)-2-(clorometil)oxirano
SMILES ClC[C@@H]1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Epichlorohydrin
Densidad 1.18
Punto de ebullición 116°C to 117°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 25 g
Número UN UN2023
Beilstein 1420784
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Rotación óptica +35° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.53
Porcentaje de pureza ≥98%