Learn More
(S)-(+)-Epichlorohydrin, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10076043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10076043 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10076043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349020050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Epichlorohydrin
CAS 67843-74-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1830g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C3H5ClO
Índice de refracción 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00077760
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica + 34.00 (20.00°C 589nm,c=1,MeOH)
Rotación específica +31° to +37° (20°C, 589nm) (c=1, MeOH)
Sinónimo s-+-epichlorohydrin, s-epichlorohydrin, 2s-2-chloromethyl oxirane, s-chloromethyl oxirane, s-3-chloropropylene oxide, s-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin, +, unii-scr89b4r6o, ccris 6388
Clave InChI BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
SMILES ClC[C@@H]1CO1
Nombre IUPAC (2S)-2-(clorometil)oxirano
Peso molecular (g/mol) 92.52
PubChem CID 149428
ChEBI CHEBI:37145
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.52
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid