Learn More
(S)-Duloxetina Ftalamida, TRC
Código de producto. 17980965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980965 100 mg 100 miligramos
17933055 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD721020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 199191-67-8
Fórmula molecular C26 H23 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 445.53
Sinónimo Benzoic acid, 2-[[methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]-, 2-[[Methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]benzoic acid, (S)-Duloxetine Phthalamide, Benzoic acid, 2-[[methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]-, 2-[[Methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]benzoic acid
Nombre IUPAC 2-[metil-[(3S)-3-naftaleno-1-iloxi-3-tiofeno-2-ilpropil]carbamoiloico] ácido benzoico
SMILES CN(CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)C(=O)c4ccccc4C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Duloxetine Phthalamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H23NO4S/c1-27(25(28)20-11-4-5-12-21(20)26(29)30)16-15-23(24-14-7-17-32-24)31-22-13-6-9-18-8-2-3-10-19(18)22/h2-14,17,23H,15-16H2,1H3,(H,29,30)/t23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1348