Learn More
(S)-duloxetina ftalamida, Mikromol
Código de producto. 30458742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30458742 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30458742 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1122.240025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-duloxetina ftalamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Duloxetine Phthalamide
CAS 199191-67-8
Nombres de analitos o componentes (S)-Duloxetine Phthalamide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C26 H23 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 2-[[methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]-, 2-[[Methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]carbonyl]benzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C26H23NO4S/c1-27(25(28)20-11-4-5-12-21(20)26(29)30)16-15-23(24-14-7-17-32-24)31-22-13-6-9-18-8-2-3-10-19(18)22/h2-14,17,23H,15-16H2,1H3,(H,29,30)/t23-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN(CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)C(=O)c4ccccc4C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[metil-[(3S)-3-(1-naftiloxi)-3-(2-tienil)propil]carbamoil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 445.53
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1348 g/mol