Learn More
(S)-(-)-Dropropizina, TRC
Código de producto. 30376317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30376317 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30376317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD681500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Dropropizine
CAS 99291-25-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13H20N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Levodropropizine, (2S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-yl)propane-1,2-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
Peso molecular (g/mol) 236.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1525
Porcentaje de pureza >95