Learn More
(S)-(-)-Dropropizina N,N-Dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-Dropropizine N,N-Dioxide |
| CAS | 2098198-51-5 |
| Fórmula molecular | C13 H20 N2 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2S)-3-(1,4-dioxido-4-phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O4/c16-11-13(17)10-14(18)6-8-15(19,9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-,14?,15?/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)CN1(=O)CCN(=O)(CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-(1,4-dioxo-4-fenil-1$l^{5},4$l^{5}-diazinan-1-il)propano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 268.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1423 |