Learn More
(S)-Dolaphenine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16441989
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16441989 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16441989 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY78828A
MedChemExpress (S)-Dolaphenine hydrochloride is a component of Dolastatin 10 (HY-15580). Dolastatin 10, an antineoplastic agent, inhibits tubulin polymerization.
(S)-Dolaphenine hydrochloride is a component of Dolastatin 10 (HY-15580). Dolastatin 10, an antineoplastic agent, inhibits tubulin polymerization.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Dolaphenine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 135383-60-7
Color Amarillo claro
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13ClN2S
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (207.68 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (207.68 mM)
SMILES N[C@H](C1=NC=CS1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 240.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.75
Porcentaje de pureza 99.67%