Learn More
(+)-(S)-Dihidrokavaina, TRC
Código de producto. 30375040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375040 5 mg
30384945 1 mg
30384727 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4506205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-63-3
Fórmula molecular C14 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 232.28
Sinónimo 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethyl)-, (6S)- (9CI), 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethyl)-, (S)-, 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-phenethyl- (8CI), (+)-7,8-Dihydrokavain, (+)-Dihydrokawain, 7,8-Dihydrokavain, 7,8-Dihydrokawain, Dihydrokavain, Dihydrokawain, Kawain, dihydro-, Marindinin, NSC 112163, (+)-Dihydrokavain
Nombre IUPAC (2S)-4-metoxi-2-(2-feniletil)-2,3-dihidropiran-6-uno
SMILES COC1=CC(=O)O[C@@H](CCc2ccccc2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrokavain
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1099