Learn More
(S)-Desmetil Sibutramina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30351540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351540 10 mg 10 miligramos
30360447 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29192510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259731-39-0
Fórmula molecular C16H24ClN . HCl
Peso molecular (g/mol) 302.29
Sinónimo (alphaS)-1-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine Hydrochloride, (S)-Desmethylsibutramine Hydrochloride
Nombre IUPAC (S)-1-(1-(4-clorofenil)ciclobutil)-N,3-dimetilbutan-1-clorhidrato de amina
SMILES Cl.CN[C@@H](CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Desmethyl Sibutramine Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t15-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.14