Learn More
S-Desmetil S-Clorometil Dronedarona, TRC
Código de producto. 30362338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362338 1 g 1 g
30359974 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2914701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1520080-11-8
Fórmula molecular C31H43ClN2O5S
Peso molecular (g/mol) 591.2
Sinónimo N-[2-Butyl-3-[4-[3-(dibutylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]-1-chloro-methanesulfonamide
SMILES CCCCN(CCCC)CCCOc1ccc(cc1)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccc(NS(=O)(=O)CCl)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Desmethyl S-Chloromethyl Dronedarone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C31H43ClN2O5S/c1-4-7-11-29-30(27-22-25(14-17-28(27)39-29)33-40(36,37)23-32)31(35)24-12-15-26(16-13-24)38-21-10-20-34(18-8-5-2)19-9-6-3/h12-17,22,33H,4-11,18-21,23H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 590.2581