Learn More
S-Desmetil-S-(2-hidroxi-2-metilpropilo) Rosuvastatina tert-éster butílico, TRC
Código de producto. 30349527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349527 10 mg 10 miligramos
30365917 25 mg 25 miligramos
30360564 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30349527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29175010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1714147-49-5
Fórmula molecular C29H42FN3O7S
Peso molecular (g/mol) 595.72
Sinónimo Rosuvastatin EP Impurity A T-Butyl Ester
SMILES FC1=CC=C(C2=NC(N(C)S(=O)(CC(O)(C)C)=O)=NC(C(C)C)=C2/C=C\C(O)CC(O)CC(OC(C)(C)C)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Desmethyl-S-(2-hydroxy-2-methylpropyl) Rosuvastatin tert-Butyl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H42FN3O7S/c1-18(2)25-23(14-13-21(34)15-22(35)16-24(36)40-28(3,4)5)26(19-9-11-20(30)12-10-19)32-27(31-25)33(8)41(38,39)17-29(6,7)37/h9-14,18,21-22,34-35,37H,15-17H2,1-8H3/b14-13+
Formula Weight (peso de la fórmula) 595.2727